Läs mer
(4-klorfenyl)metansulfonylklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10317732
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10317732 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10317732 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00927DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS 6966-45-6
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H6Cl2O2S
MDL-nummer MFCD01631927
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 4-chlorobenzylsulfonyl chloride, 4-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 4-chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl sulfone, 4-chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, 4-chlorophenyl methanesulphonyl chloride, 4-chlorophenyl methyl sulfonyl chloride, acmc-20apnh
InChI-nyckel DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl
IUPAC-namn (4-klorfenyl)metansulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 225.083
PubChem CID 227304
Formel vikt 225.09
Procent renhet 90%