Läs mer
(4-chlorophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275334
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10275334 10 g 10g
10596405 25 g 25g
10062174 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10275334 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01197EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 873-76-7
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00004652
InChI-nyckel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)methanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel ClC6H4CH2OH
Kvantitet 10 g
Formel vikt 142.58
Procent renhet 97%