Läs mer
(4-chlorophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)methanol |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Linjär formel | ClC6H4CH2OH |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 142.58 |
| Procent renhet | 97% |