Läs mer
(4-chlorophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2695126
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10275334 10 g 10g
10596405 25 g 25g
10062174 50 g 50g
3 options
Produktkod. 10275334
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01197EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 873-76-7
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00004652
InChI-nyckel PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl alcohol, 4-chlorophenyl methanol, p-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro, 4-chlorobenzenemethanol, 4-chlorobenzylalcohol, benzyl alcohol, p-chloro, 4-chlorobenzylic alcohol, unii-gf8bs53b6v, ccris 5120
PubChem CID 13397
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)methanol
LEDER C1=CC(=CC=C1CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber glass bottle
Linjär formel ClC6H4CH2OH
Kvantitet 10 g
Formel vikt 142.58
Procent renhet 97%