missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chlorophenyl Phenyl-d5 Ether, CDN

Produktkod. 30316918
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316918 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316918 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND23120.1G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chlorodiphenyl ether 2',3',4',5',6'-d5
CAS 93951-85-0
Molekylformel C12 2H5 H4 Cl O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Benzene-d5, (4-chlorophenoxy)- (9 CI), 1-Chloro-4-üentadeuteriophenoxybenzene, 4-Chlorodiphenyl ether (2',3',4',5',6'-D5), 4-Chlorophenyl perdeuteriophenyl ether, CDE-(2',3',4',5',6'-D5) 3;PCDE 3 (2',3',4',5',6'-D5), p-Chlorophenyl perdeuteriophenyl ether, p-Pentadeuteriophenoxychlorobenzene, 4-Chlorophenyl phenyl ether phenyl-d5
InChI formel InChI=1 S/C12H9ClO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(Oc2ccc(Cl)cc2)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-namn 1-(4-chlorophenoxy)-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene
Molekylvikt (g/mol) 209.68
Formel vikt 209.0656 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.