Läs mer
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate, 98+%
Produktkod. 11442907
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442907 5 g 5g
11452907 25 g 25g
11462907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15507.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
4-klorfenylfosforodikloridat används som fosforyleringsmedel. Reaktant för beredning av antimikrobiella medel, antioxidantmedel, antitumörmedel, nukleotid antiviral prodrug.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-klorfenylfosforodikloridat används som fosforyleringsmedel. Reaktant för beredning av antimikrobiella medel, antioxidantmedel, antitumörmedel, nukleotid antiviral prodrug.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel, alkoholer, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 772-79-2
Molekylformel C6H4Cl3O2P
Molekylvikt (g/mol) 245.42
MDL-nummer MFCD00009705
InChI-nyckel CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 69879
IUPAC-namn 1-klor-4-diklorfosforyloxibensen
LEDER C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Kokpunkt 113°C to 115°C (0.9 mmHg)
Flampunkt 106°C (222°F)
Odör Acrid
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 910754
Formel vikt 245.43
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.