Läs mer
4-Klorofenylfosfordichloridat, 98+%
Produktkod. 11462907
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462907 100 g 100g
11442907 5 g 5g
11452907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15507.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 772-79-2 | C6H4Cl3O2P | 245,42 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Applikationer
4-klorfenylfosforodikloridat används som fosforyleringsmedel. Reaktant för beredning av antimikrobiella medel, antioxidantmedel, antitumörmedel, nukleotid antiviral prodrug.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från fukt, oxidationsmedel, alkoholer, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 772-79-2
Molekylformel C6H4Cl3O2P
Molekylvikt (g/mol) 245.42
MDL-nummer MFCD00009705
InChI-nyckel CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 69879
IUPAC-namn 1-klor-4-diklorfosforyloxibensen
LEDER C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Densitet 1.508
Kokpunkt 113 °C till 115 °C (0,9 mmHg)
Flampunkt 106 °C (222 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.5398
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 910754
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 245.43
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.