Läs mer
(4-Chlorophenyl)urea, Mikromol™
Produktkod. 17901986
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901986 25 mg
17963996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17901986 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0162.070025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(4-Chlorophenyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Chlorophenyl)urea
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H7 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
LEDER NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 170.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 170.0247 g/mol