Läs mer
(4-Klorofenyl)urea, Mikromol™
Produktkod. 17963996
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963996 100 mg
17901986 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17963996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0162.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(4-Klorofenyl)urea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chlorophenyl)urea
CAS 140-38-5
Analyt- eller komponentnamn 1-(4-Chlorophenyl)urea
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H7 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (4-Chlorophenyl)urea, GW 557278X, SKF-32360, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity F, Chlorhexidine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11)
LEDER NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn (4-klorofenyl)urea
Molekylvikt (g/mol) 170.6
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 170,0247 g/mol