Läs mer
4-Chlorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 10655982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10655982 100 g Plastflaska 100g
10038851 5 g Glasflaska 5g
10387860 500 g Plastflaska 500g
10046043 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10655982 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160721000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-66-6
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00004344
InChI-nyckel CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 103°C to 107°C
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
Färg Vit till grädde
CAS Max % 100.0
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Pulver
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Linjär formel ClC6H4CH2CO2H
Beilstein 09,448
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether,solubility 5% in chcl3: clear solution
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.