Läs mer
4-Chlorophenylacetic acid, 98%
Produktkod. 11427187
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427187 50 g 50g
11437187 250 g 250g
11417187 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14974.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1878-66-6 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1878-66-6
Molekylformel C8H7ClO2
Molekylvikt (g/mol) 170.59
MDL-nummer MFCD00004344
InChI-nyckel CDPKJZJVTHSESZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetic acid, 2-4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorophenyl acetic acid, 4-chlorobenzeneacetic acid, p-chlorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-chloro, p-chlorophenyl acetic acid, 2-p-chlorophenyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl
PubChem CID 15880
ChEBI CHEBI:30749
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylacetic acid
Smältpunkt 103°C to 107°C
Kvantitet 50 g
Odör Odorless
Beilstein 1072816
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.