Läs mer
4-chlorophenylacetone, 98%
Produktkod. 10351534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10351534 25 g Glasflaska 25g
10324642 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10351534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350700250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5586-88-9 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5586-88-9
Molekylformel C9H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 168.62
MDL-nummer MFCD00045214
InChI-nyckel WEJRYKSUUFKMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetone, 1-4-chlorophenyl acetone, 1-4-chlorophenyl propan-2-one, 1-p-chlorophenyl acetone, 1-4-chloro-phenyl-propan-2-one, p-chlorophenyl acetone, 2-propanone, 1-4-chlorophenyl, p-chlorophenylacetone, 4-chlorophenyl acetone
PubChem CID 79699
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)propan-2-on
LEDER CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chlorophenylacetone
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.151g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, IV, 691
Formel vikt 168.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.