Läs mer
4-klorfenylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488156
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488156 100 g 100g
11498156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15295.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 140-53-4 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 140-53-4
Molekylformel C8H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 151.593
MDL-nummer MFCD00001918
InChI-nyckel IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorophenyl acetonitrile, 4-chlorophenylacetonitrile, 2-4-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorobenzyl cyanide, 4-chlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-chloro, p-chlorophenyl acetonitrile, p-chlorophenylacetonitrile, 4-chlorobenzylcyanide
PubChem CID 241582
ChEBI CHEBI:17346
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)acetonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1CC#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylacetonitrile
Smältpunkt 28°C to 31°C
Densitet 1.19
Kokpunkt 141°C to 143°C (11 mmHg)
Flampunkt 134°C (273°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 971171
Formel vikt 151.6
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.