Läs mer
4-klorfenylacetylklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10540981 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10540981 25 g Glasflaska 25g
10530981 5 g Glasflaska 5g
10519050 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10540981 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 123450250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25026-34-0
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.04
MDL-nummer MFCD00037111
InChI-nyckel UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)acetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylacetyl chloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 95.0
Färg Brun till gul
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2920g/mL, 1.292
Kvantitet 25 g
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.5495 to 1.5565
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Linjär formel ClC6H4CH2COCl
Kokpunkt 85.0°C (1.0 mmHg)
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vikt 189.04
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.