Läs mer
4-Chlorophenylacetyl chloride, 98%
Produktkod. 11454194
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454194 10 g 10g
11464194 50 g 50g
11474194 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454194 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12530.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25026-34-0 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25026-34-0
Molekylformel C8H6Cl2O
Molekylvikt (g/mol) 189.04
MDL-nummer MFCD00037111
InChI-nyckel UMQUIRYNOVNYPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetyl chloride, p-chlorophenylacetyl chloride, 2-4-chlorophenyl acetyl chloride, 4-chlorobenzeneacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-chloro, 4-chlorophenylacetylchloride, acmc-1cch1, 4-chlorobenzeneacetylchloride, 4-chlorobenzenacetyl chloride, p-chlorophenyl-acetyl chloride
PubChem CID 90692
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)acetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylacetyl chloride
Densitet 1.292
Kvantitet 10 g
Brytningsindex 1.551
UN-nummer UN3265
Beilstein 637775
Kokpunkt 112°C to 114°C (11 mmHg)
Formel vikt 189.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.