Läs mer
4-Klorofenylacetylen, 98 %
Produktkod. 15477937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477937 5 g 5g
15467937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51058.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136,578 g/mol
4-klorofenylacetylen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-klorofenylacetylen används som
farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i aceton, kloroform, diklormetan, DMF, DMSO, etanol, etylacetat, hexan, metanol, THF och toluen.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-73-4
Molekylformel C8H5Cl
Molekylvikt (g/mol) 136.578
MDL-nummer MFCD00191917
InChI-nyckel LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
IUPAC-namn 1-klor-4-etynylbensen
LEDER C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylacetylene
Smältpunkt 43 °C till 47 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Kokpunkt 179 °C
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i aceton, kloroform, diklormetan, DMF, DMSO, etanol, etylacetat, hexan, metanol, THF och toluen.
Formel vikt 136.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.