Läs mer
4-Klorofenylacetylen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenylacetylene |
| CAS | 873-73-4 |
| Molekylformel | C8 H5 Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C#C |
| IUPAC-namn | 1-klor-4-etynylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.58 |
| Formel vikt | 136.008 |