Läs mer
4-Klorofenylacylbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenylacylbromide |
| CAS | 536-38-9 |
| Molekylformel | C8 H6 Br Cl O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-(4-klorofenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.49 |
| Formel vikt | 231.9291 |