Läs mer
4-Chlorophenylamine-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenylamine-13C6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 133.039 |