Läs mer
4-klorfenylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10683362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10683362 1 g Glasflaska 1g
10183251 5 g Glasflaska 5g
10636194 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10683362 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 344410010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-18-1
Molekylformel C6H6BClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.37
MDL-nummer MFCD00039137
InChI-nyckel CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
IUPAC-namn (4-klorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylboronic acid
Smältpunkt 259.0°C to 262.0°C
CAS Min % 96.0
Färg Vit till Beige
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Linjär formel ClC6H4B(OH)2
Löslighetsinformation Solubility in water:+/- 2.5% in water
Formel vikt 156.38
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.