Läs mer
4-Chlorophenylcyanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenylcyanamide |
| CAS | 13463-94-0 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-1-3-7(4-2-6)10-5-9/h1-4,10H |
| LEDER | Clc1ccc(NC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)cyanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.58 |
| Formel vikt | 152.0141 |