Läs mer
(4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15481278
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15481278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55129.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78704-49-1
Molekylformel C11H13ClSi
Molekylvikt (g/mol) 208.76
MDL-nummer MFCD03427267
InChI-nyckel HVIHXUCWKNRJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylethynyl trimethylsilane, 4-chlorophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-4-chlorophenyl ethynyl trimethylsilane, 2 4-chlorophenyl-1-trimethylsilylethyne, 2-4-chlorophenyl ethynyl-trimethylsilane, acmc-1bg9d, chloro-4-trimethylsilylethynylbenzene, trimethyl 4-chlorophenylethynyl silane, 2 4'-chlorophenyl-1-trimethylsilylethyne
PubChem CID 3337298
IUPAC-namn 2-(4-chlorophenyl)ethynyl-trimethylsilane
LEDER C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenylethynyl)trimethylsilane
Smältpunkt 47°C to 51°C
Färg Brown to White
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Flampunkt 104°C (219°F)
Formel vikt 208.76
Procent renhet 97%