Läs mer
4-Klorofenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 13408558 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13408558 100 g 100g
10425872 5 g 5g
10301301 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13408558 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404951000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
CAS: 1073-70-7 | C6H7ClN2·HCl | 179,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-70-7
Molekylformel C6H7ClN2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 179.05
MDL-nummer MFCD00012943
InChI-nyckel YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
IUPAC-namn (4-klorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 203,0 °C
Färg Rosa till vitt
Förlust vid torkning 1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96,0 till 104 % (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NHNH2C6H4Cl·HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 15,I,106
Formel vikt 179.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.