Läs mer
4-Klorofenylhydrazin hydroklorid, 97 %
Produktkod. 11481868
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481868 25 g 25g
11471868 5 g 5g
11491868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14518.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1073-70-7 | C6H8Cl2N2 | 179,044 g/mol
4-klorfenylhydrazinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorfenylhydrazinhydroklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Löslig i varmt
vatten, metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073-70-7
Molekylformel C6H8Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 179.044
MDL-nummer MFCD00012943
InChI-nyckel YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hydrochloride, p-chlorophenylhydrazine hcl, 4-chlorophenylhydrazine hcl, 1-4-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-phenyl-hydrazine hydrochloride, chlorophenylhydrazine 4-hcl, hydrazine, 4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 71600
IUPAC-namn (4-klorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1NN)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼216 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 3596254
Löslighetsinformation Lösligt i varmt vatten, metanol.
Formel vikt 179.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.