Läs mer
4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15448047
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448047 500 mL 500ml
15438047 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15448047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51163.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
4-Chlorophenylmagnesium bromide is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Chlorophenylmagnesium bromide is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Solubility
It reacts violently with water.
Notes
Air & moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-77-8
Molekylformel C6H4BrClMg
Molekylvikt (g/mol) 215.76
MDL-nummer MFCD00009926
InChI-nyckel CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
IUPAC-namn magnesium;chlorobenzene;bromide
LEDER ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts violently with water.
Formel vikt 215.76
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.