Läs mer
4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Produktkod. 10308762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal Glass Bottle in Tin Can
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10308762 100 mL AcroSeal Glass Bottle in Tin Can 100ml
10540153 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10308762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377401000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-77-8 , 60-29-7
Molekylformel C6H4BrClMg
Molekylvikt (g/mol) 215.76
MDL-nummer MFCD00009926
InChI-nyckel CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
IUPAC-namn magnesium;chlorobenzene;bromide
LEDER ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Färg Black-Brown to Gray
Namnnotering 1M Solution in Diethyl Ether
CAS Min % 22.85, 69.54
CAS Max % 30.46, 77.15
Linjär formel Cl(C6H4)MgBr
Koncentration 0.9 to 1.2M
Densitet 0.8500g/mL
Formel vikt 215.76
Förpackning AcroSeal Glass Bottle in Tin Can
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Solution
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.