Läs mer
4-klorfenylsulfonylaceton, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311853 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10311853 5 g 5g
10291313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10311853 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 372110050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 5000-48-6
Molekylformel C9H9ClO3S
Molekylvikt (g/mol) 232.68
MDL-nummer MFCD00018663
InChI-nyckel BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
PubChem CID 521269
IUPAC-namn 1-(4-klorfenyl)sulfonylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Smältpunkt 89 °C till 91 °C
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl6H4SO2CH2COCH3
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 232.69
Procent renhet 98+%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenylsulfonylacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.