Läs mer
(4-Klorofenyltio)ättiksyra, 98 %
Produktkod. 11392586
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392586 10 g 10g
11302596 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08583.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3405-88-7 | C8H7ClO2S | 202,652 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3405-88-7
Molekylformel C8H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 202.652
MDL-nummer MFCD00021762
InChI-nyckel YPKLXLYGMAWXDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenylthio acetic acid, 2-4-chlorophenyl thio acetic acid, 4-chlorophenyl thio acetic acid, p-chlorophenylmercaptoacetic acid, 2-4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, 2-p-chlorophenylthio acetic acid, p-chlorophenylthioacetic acid, 4-chlorophenyl sulfanyl acetic acid, acetic acid, p-chlorophenyl thio, acetic acid, 4-chlorophenyl thio
PubChem CID 55471
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)sulfanylättiksyra
LEDER C1=CC(=CC=C1SCC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenylthio)acetic acid
Smältpunkt 104 °C till 107 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1871569
Formel vikt 202.66
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.