Läs mer
4-Klorofenylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)urea |
| CAS | 140-38-5 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Urea, (4-chlorophenyl)- (9CI), Urea, (p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Chlorophenyl)urea, (p-Chlorophenyl)urea, 1-(4-Chlorophenyl)urea, 3-(p-Chlorophenyl)urea, 4-Chlorophenylurea, NSC 12971, NSC 400071, p-CPU |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(9)11/h1-4H,(H3,9,10,11) |
| LEDER | NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | (4-klorofenyl)urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vikt | 170.0247 |