Läs mer
4'-kloropropiofenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454733
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454733 25 g 25g
11464733 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11454733 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11633.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6285-05-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6285-05-8
MDL-nummer MFCD00000626
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloropropiophenone
Smältpunkt 33°C to 36°C
Kokpunkt 125°C to 126°C (13 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Molekylformel C7H12O
Kvantitet 25 g
Beilstein 1100638
Synonym 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1eAfficher moins
Löslighetsinformation Insoluble in water
InChI-nyckel PUNRPAWKFTXZIW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(CC)(C#C)O
IUPAC-namn 3-etylpent-l-yn-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 112.17
PubChem CID 22698
Formel vikt 168.62
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.