Läs mer
4'-Chloropropiophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chloropropiophenone |
| CAS | 6285-05-8 |
| Molekylformel | C9H9ClO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone, 4'-Chloro-propiophenone, 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone, 4-Chloropropiophenone, Ethyl p-chlorophenyl ketone, NSC 5600, p-Chloropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.62 |
| Formel vikt | 168.0342 |