Läs mer
4-Chloropyridine-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloropyridine-2-carboxamide |
| CAS | 99586-65-9 |
| Molekylformel | C6H5ClN2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-2-pyridinecarboxamide, 4-Chloropicolinamide, NSC 191958, 4-Chloro-pyridine-2-carboxylic Acid Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-chloropyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.57 |
| Formel vikt | 156.009 |