missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15274348 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15274348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15274348 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454430010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid
CAS 5470-22-4
Smältpunkt 180.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H4ClNO2
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloropicolinic acid, 4-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, 4-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 4-chloro picolinic acid, 2-carboxy-4-chloropyridine, chloropicolinicacid, pubchem12731, acmc-1bn7z
InChI-nyckel NNMYRMGMVLMQAY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C(C=C1Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 4-chloropyridine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 157.56
PubChem CID 230890
Formel vikt 157.56
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.