Läs mer
4-klorpyridinhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022729
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469160 5 g 5g
11479160 25 g 25g
11489160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469160 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15628.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
Det används som en katalysator vid syntesen av fluorazonderivat genom pyrrolering/cyklisering i en behållare av antranilsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som en katalysator vid syntesen av fluorazonderivat
genom pyrrolering/cyklisering av antranilsyror i en behållare.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7379-35-3
Molekylformel C5H5Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 150.00
MDL-nummer MFCD00012829
InChI-nyckel XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC-namn 4-klorpyridin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloropyridine hydrochloride
Smältpunkt ∼210°C (sublimation)
pH 2
Flampunkt 198°C (388°F)
Odör Weak
Kvantitet 5 g
Beilstein 3684904
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 150.01
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.