Läs mer
4-kloropyridin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloropyridine Hydrochloride |
| CAS | 7379-35-3 |
| Molekylformel | C5H5Cl2N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 4-kloropyridin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.01 |