Läs mer
4-kloropyridin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30360869
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30360869 25 g
1 options
Produktkod. 30360869 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38044025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloropyridine Hydrochloride
CAS 7379-35-3
Molekylformel C5H5Cl2N
Kvantitet 25 g
Synonym 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium Chloride, 4-Chloropyridinium Hydrochloride, 4-Chloropyridinium Monohydrochloride, TH 336, TH 336N
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
LEDER Cl.Clc1ccncc1
IUPAC-namn 4-kloropyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 150.01