missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloropyridine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloropyridine N-Oxide |
| CAS | 1121-76-2 |
| Molekylformel | C5H4NOCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloropyridine Oxide, NSC 5074, TH 285N, 4-Chloropyridine 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H |
| LEDER | [O-][n+]1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.54 |
| Formel vikt | 128.9981 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?