Läs mer
4-Chloropyridine N-Oxide, TRC
Produktkod. 30360145
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30360145 50 mg
1 options
Produktkod. 30360145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59621550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloropyridine N-Oxide
CAS 1121-76-2
Molekylformel C5H4NOCl
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-Chloropyridine Oxide, NSC 5074, TH 285N, 4-Chloropyridine 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-1-3-7(8)4-2-5/h1-4H
LEDER [O-][n+]1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-chloro-1-oxidopyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 129.54
Formel vikt 128.9981