Läs mer
4-Chloropyrocatechol, TRC
Produktkod. 30368695
Change view
Kvantitet:
1 g
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30368695 10 g -
30353646 2.5 g 2.5g
30366719 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368695 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC38110010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2138-22-9
Molekylformel C6 H5 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 144.56
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-chloro-, Pyrocatechol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediol, 4-Chloro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Chlorocatechol, 4-Chloropyrocatechol
IUPAC-namn 4-chlorobenzene-1,2-diol
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorocatechol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
Formel vikt 143.9978