Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloroquinaldine |
| Densitet | 0.8800g/mL, 0.88 |
| Kokpunkt | 269.0°C to 270.0°C |
| Flampunkt | >112°C |
| Analysprocentintervall | 98.5% min. (GC) |
| Brytningsindex | 1.6224 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 20,392 |
| Synonym | 4-chloroquinaldine, quinoline, 4-chloro-2-methyl, 4-chloro-2-methyl-quinoline, 2-methyl-4-chloroquinoline, quinaldine, 4-chloro, 4-chloro-quinaldine, acmc-20a2ui, 4-chloroquinaldine hcl, quinoline,4-chloro-2-methyl |
| Formel vikt | 177.63 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 4-Chloroquinaldine, 99%
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .