Specifications
| Alfa vektor | CHLOROQUINAZOLINE |
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloroquinazoline |
| CAS | 5190-68-1 |
| Smältpunkt | 100°C to 105°C |
| Färg | Brun till vit |
| Infrarött spektrum | Conforms |
| Förpackning | Glasflaska |
| Molekylformel | C8 H5 Cl N2 |
| MDL-nummer | 00228682 |
| Kvantitet | 1 g |
| Show More |