Läs mer
4-klorokinazolin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 17760569 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17760569 5 g
17750569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17760569 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469400050
Specifikationer
Alfa vektor CHLOROQUINAZOLINE
Kemiskt namn eller material 4-Chloroquinazoline
CAS 5190-68-1
Smältpunkt 100°C to 105°C
Färg Brun till vit
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8 H5 Cl N2
MDL-nummer 00228682
Kvantitet 5 g
UN-nummer 2811
Molekylvikt (g/mol) 164.59
Procent renhet 0.95
Fysisk form Kristaller eller pulver