Läs mer
4-Chloroquinoline, 99%
Produktkod. p-7037881
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15453248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56721.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Delvis löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-35-8
Molekylformel C9H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 163.60
MDL-nummer MFCD00006773
InChI-nyckel KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
IUPAC-namn 4-klorokinolin
LEDER ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroquinoline
Smältpunkt 28°C to 31°C
Densitet 1.25
Kokpunkt 260°C to 261°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 114721
Löslighetsinformation Partly soluble in water.
Formel vikt 163.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.