Läs mer
4-chloroquinoline, 99%
Produktkod. 11956491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956491 25 g 25g
10441094 1 g 1g
10567444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11956491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110050250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 611-35-8 | C9H6ClN | 163.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 611-35-8
Molekylformel C9H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 163.60
MDL-nummer MFCD00006773
InChI-nyckel KNDOFJFSHZCKGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 4-chloro, 4-chloro-quinoline, ccris 3979, 4-chioroquinoline, acmc-209mpi, 4-chloroquinoline, ksc354e5n, 4-chloroquinoline 1g, kndofjfshzckgt-uhfffaoysa
PubChem CID 69140
IUPAC-namn 4-chloroquinoline
LEDER ClC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-chloroquinoline
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 29.0°C to 32.0°C
Densitet 1.2500g/mL, 1.25
Kokpunkt 260.0°C to 261.0°C
Flampunkt 110°C
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Kvantitet 25 g
Beilstein 20,36
Formel vikt 163.61
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloroquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.