Läs mer
4-Klolororcinol, 98 %
Produktkod. 11491067
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491067 500 g 500g
11471067 25 g 25g
11481067 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24076.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 95-88-5 | C6H5ClO2 | 144,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-88-5
Molekylformel C6H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 144.55
MDL-nummer MFCD00002273
InChI-nyckel JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4-chloro, p-chlororesorcinol, 4-chlororesorcin, resorcinol, 4-chloro, 6-chlororesorcinol, 4-chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-chloro-1,3-benzenediol, 2,4-dihydroxychlorobenzene, 1,3-dihydroxy-4-chlorobenzene
PubChem CID 1731
IUPAC-namn 4-klorbensen-1,3-diol
LEDER OC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlororesorcinol
Smältpunkt 108 °C till 111 °C
Kokpunkt 146 °C till 148 °C (18 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2042864
Formel vikt 144.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.