Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Chlorosalicylic acid, 98%
Produktkod. 11410717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410717 25 g 25g
11420717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410717 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer B22520.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5106-98-9
Molekylformel C7H5ClO3
Molekylvikt (g/mol) 172.56
MDL-nummer MFCD00002449
InChI-nyckel LWXFCZXRFBUOOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorosalicylic acid, 4-chloro salicylic acid, benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy, 2-hydroxy-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy benzoic acid, 4-chloro-2-hydroxy-benzoic acid, salicylic acid, 4-chloro, 4-chlorosalicylicacid, pubchem3845, 4-chloro-salicylic acid
PubChem CID 78782
IUPAC-namn 4-chloro-2-hydroxybenzoic acid
LEDER OC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorosalicylic acid
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2209125
Formel vikt 172.57
Procent renhet 98%