Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Chlorosalicylic acid, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorosalicylic acid |
| Smältpunkt | ∼215°C (decomposition) |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 2209125 |
| Formel vikt | 172.57 |
| Procent renhet | 98% |