Läs mer
4-Chlorosalicylic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16449386
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16449386 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16449386 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW016867
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress 4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
4-Chlorosalicylic acid is a pharmaceutical intermediate. Inhibits monophenolase and diphenolase activity with IC50s of 1.89 mM and 1.10 mM. Potent antimicrobial activity. Against E. coli with the MIC of 250 μg/mL and with the MBC of 500 μg/mL.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorosalicylic acid
CAS 5106-98-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H5ClO3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (579.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (5.80 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER C1=CC(=CC(=C1C(O)=O)O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 172.56
Formel vikt 172.56
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation