Läs mer
4-Klorostyren, 98+%, stab
Produktkod. 11428877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428877 50 g 50g
11418877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20512.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138,59 g/mol
4-klorstyren används vid framställning av nya bis(pyrazolyl)boratoolefinkomplex av koppar(I). Det används också i undersökningen av regioselektivitet i den katjoniska Heck-reaktionen av 4-substituerade styrener. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 4-[(4-klor-fenyl)-tioacetyl]-morfolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorstyren används vid framställning av nya bis(pyrazolyl)boratoolefinkomplex av koppar(I). Det används också i undersökningen av regioselektivitet i den katjoniska Heck-reaktionen av 4-substituerade styrener. Vidare spelar det en viktig roll vid framställningen av 4-[(4-klor-fenyl)-tioacetyl]-morfolin.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, halogener, metallsalter och polymeriserande initiatorer. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073-67-2
Molekylformel C8H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 138.59
MDL-nummer MFCD00000632
InChI-nyckel KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC-namn 1-klor-4-etenylbensen
LEDER ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chlorostyrene
Namnnotering stabiliserad
Smältpunkt -16 °C
Densitet 1.089
Kokpunkt 191 °C till 192 °C
Flampunkt 67 °C (153 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.565
Kvantitet 50 g
Beilstein 1098859
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 138.6
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.