Läs mer
4-Chlorostyrene, 99%, stabilized
Produktkod. 10755941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10755941 10 g Glasflaska 10g
10366410 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10755941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110090100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 1073-67-2 | C8H7Cl | 138.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073-67-2
Molekylformel C8H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 138.59
MDL-nummer MFCD00000632
InChI-nyckel KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorostyrene, p-chlorostyrene, 1-chloro-4-vinylbenzene, parachlorostyrene, benzene, 1-chloro-4-ethenyl, styrene, p-chloro, styrene, 4-chloro, unii-t0j05u220f, para-chlorostyrene
PubChem CID 14085
IUPAC-namn 1-klor-4-etenylbensen
LEDER ClC1=CC=C(C=C)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chlorostyrene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -16°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 192°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHC6H4Cl
Brytningsindex 1.5645 to 1.5665
Kvantitet 10 g
Beilstein 05, II, 367
Stabilisator 0.1% tert.-butylcatechol
Formel vikt 138.6
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorostyrene, stabilized
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.